Tetraethylenglycol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
B23880.0F B23880.AP
B23880.0FEA 93.7 EUR
B23880.0F B23880.AP
Tetraethylenglycol ≥99%
Tetraethylenglycol
Purity: 99% CAS No.: 112-60-7 Molecular Formula: O(CH2CH2OCH2CH2OH)2 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 193°(379°F) Refractive Index: 1.4590 Odour: Odourless pH: 8.5 Melting Point: -4° Boiling Point: 313-314° Beilstein Reference: 1634320 MDL No.: MFCD00002879
Formel: C₈H₁₈O₅
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Siedepunkt: 313…314 °C
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,125
Flammpunkt: 193 °C (379 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002879
CAS-Nummer: 112-60-7
EINECS: 203-989-9