Furfurylamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Aminomethyl)furan
B23975.22 B23975.36
B23975.22EA 34.2 EUR
B23975.22 B23975.36
Furfurylamin 99%
Furfurylamin
Purity: 99% CAS No.: 617-89-0 Molecular Formula: C5H7NO Formula Weight: 97.12 Flash Point: 37°(99°F) Refractive Index: 1.4900 Odour: Amine-like pH: 11.6 Melting Point: -70° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1614 UN No.: 2526 MDL No.: MFCD00003258
Formel: C₅H₇NO
Molecular Weight: 97,12 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,050
Flammpunkt: 37 °C (99 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003258
CAS-Nummer: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III