Dibenzylsuccinat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B25257.14
B25257.22
B25257.14EA
52.8
EUR
B25257.14
B25257.22
Dibenzylsuccinat ≥98%
Dibenzylsuccinat
Purity: 98%
CAS No.: 103-43-5
Molecular Formula: C18H18O4
Formula Weight: 298.34
Refractive Index: 1.5960
Melting Point: 42-47°
Boiling Point: 245°/15mm
Beilstein Reference: 1916056
MDL No.: MFCD00022034
Formel:
C₁₈H₁₈O₄ Siedepunkt: 245 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 42…47 °C Dichte: 1,256 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022034 CAS-Nummer: 103-43-5 EINECS: 203-110-9 |