5-Brompicolinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
B25675.06
B25675.14
B25675.06EA
74.1
EUR
B25675.06
B25675.14
5-Brompicolinsäure ≥98%
5-Brompicolinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 30766-11-1
Molecular Formula: C6H4B2NO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00234149
Formel:
C₆H₄BrNO₂ Molecular Weight: 202.01 g/mol Schmelzpunkt: 173…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234149 CAS-Nummer: 30766-11-1 |