N-Methylallylamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Allylmethylamine
H27551.06 H27551.03
H27551.06EA 119 EUR
H27551.06 H27551.03
N-Methylallylamin 96%
N-Methylallylamin
Purity: 96% CAS No.: 627-37-2 Molecular Formula: CH3NHCH2CH=CH2 Formula Weight: 71.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -8°(-18°F) Refractive Index: 1.412 Boiling Point: 61-62° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008641
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,12 g/mol
Siedepunkt: 61…62 °C
Dichte: 0,748
Flammpunkt: –8 °C (–18 °F)
MDL: MFCD00008641
CAS-Nummer: 627-37-2
EINECS: 210-996-0
UN: 3286
ADR: 3,II