5-Aminopicolinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
H27589.06
H27589.03
H27589.06EA
380
EUR
H27589.06
H27589.03
5-Aminopicolinsäure 98%
5-Aminopicolinsäure
Purity: 98%
CAS No.: 24242-20-4
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Odour: Odourless
Melting Point: 217-219°
MDL No.: MFCD02684600
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol Schmelzpunkt: 217…219 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684600 CAS-Nummer: 24242-20-4 |