6-Aminopicolinsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
H31861.03
H31861.09
H31861.03EA
45.7
EUR
H31861.03
H31861.09
6-Aminopicolinsäure 95%
6-Aminopicolinsäure
Purity: 95%
CAS No.: 23628-31-1
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 295° dec.
MDL No.: MFCD00233711
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 295 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233711 CAS-Nummer: 23628-31-1 |