4-Chlorpicolinsäure ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
H32301.03
H32301.09
H32301.03EA
51.9
EUR
H32301.03
H32301.09
4-Chlorpicolinsäure ≥94%
4-Chlorpicolinsäure
Purity: 94%
CAS No.: 5470-22-4
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD00191400
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191400 CAS-Nummer: 5470-22-4 |