4-Hydroxypicolinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H34262.03
H34262.MD
H34262.03EA
143
EUR
H34262.03
H34262.MD
4-Hydroxypicolinsäure ≥97%
4-Hydroxypicolinsäure
Purity: 97%
CAS No.: 22468-26-4
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00521155
Formel:
C₆H₅NO₃ Molecular Weight: 139,11 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00521155 CAS-Nummer: 22468-26-4 |