1-Iod-2-(trimethylsilyl)acetylen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (Iodoethynyl)trimethylsilane
H53375.03 H53375.06 H53375.14
H53375.03EA 45.1 EUR
H53375.03 H53375.06 H53375.14
1-Iod-2-(trimethylsilyl)acetylen ≥97%
1-Iod-2-(trimethylsilyl)acetylen
Purity: 97% CAS No.: 18163-47-8 Molecular Formula: C5H9ISi Formula Weight: 224.12 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 130° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00274201
Formel: C₅H₉ISi
Siedepunkt: 130 °C
Dichte: 1,46
Flammpunkt: 48 °C (118 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274201
CAS-Nummer: 18163-47-8
ADR: 3,III