N-tert-Butylbenzylamin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
L01146.14 L01146.22
L01146.14EA 59.4 EUR
L01146.14 L01146.22
N-tert-Butylbenzylamin 96%
N-tert-Butylbenzylamin
Purity: 96% CAS No.: 3378-72-1 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.27 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -30° to -25° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 507464 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008798
Formel: C₁₁H₁₇N
Molecular Weight: 163.26 g/mol
Siedepunkt: 218…220 °C
Schmelzpunkt: –30 °C…–25 °C
Dichte: 0.899
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008798
CAS-Nummer: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
UN: 2735
ADR: 8 III