2-Methyl-2-thiazolin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
L01329.14
L01329.22
L01329.14EA
52.3
EUR
L01329.14
L01329.22
2-Methyl-2-thiazolin ≥97%
2-Methyl-2-thiazolin
Purity: 97%
CAS No.: 2346-00-1
Molecular Formula: C4H7NS
Formula Weight: 101.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: -101°
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 104274
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005314
Formel:
C₄H₇NS Molecular Weight: 101,17 g/mol Siedepunkt: 144…145 °C Schmelzpunkt: –101 °C Dichte: 1,072 Flammpunkt: 37 °C (98 °F) |
MDL:
MFCD00005314 CAS-Nummer: 2346-00-1 EINECS: 219-071-6 ADR: 3,III |