N,N-Dimethylacetamiddimethylacetal tech. 90% stabilisiert, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
Stabilisierung: 5-10% Stabilisiert mit Methanol
L01642.06 L01642.14
L01642.06EA 51.5 EUR
L01642.06 L01642.14
N,N-Dimethylacetamiddimethylacetal tech. 90% stabilisiert, technische Qualität
N,N-Dimethylacetamiddimethylacetal
Purity: 90% CAS No.: 18871-66-4 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.19 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4120 Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 1420865 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008476
Formel: C₆H₁₅NO₂
Molecular Weight: 133.19 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C
Dichte: 0.911
Flammpunkt: 8 °C (46 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008476
CAS-Nummer: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
UN: 1993
ADR: 3 II