Hexaethylenglycol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L02161.06 L02161.14
L02161.06EA 67.8 EUR
L02161.06 L02161.14
Hexaethylenglycol 96%
Hexaethylenglycol
Purity: 96% CAS No.: 2615-15-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)6OH Formula Weight: 282.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: 5-7° Boiling Point: 216-217°/4mm Beilstein Reference: 1638281 MDL No.: MFCD00002877
Formel: C₁₂H₂₆O₇
Siedepunkt: 216…217 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 5…7 °C
Dichte: 1,123
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002877
CAS-Nummer: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1