3,4-Dihydro-2H-pyran ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L02731.AC L02731.AE L02731.AP
L02731.ACEA 26.6 EUR
L02731.AC L02731.AE L02731.AP
3,4-Dihydro-2H-pyran ≥99%
3,4-Dihydro-2H-pyran
Purity: 99% CAS No.: 110-87-2 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: -15°(5°F) Refractive Index: 1.4420 Odour: Unpleasant pH: 7.0 Melting Point: -70° Boiling Point: 85-86° Beilstein Reference: 103493 UN No.: 2376 MDL No.: MFCD00006558
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,926
Flammpunkt: –15 °C (5 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006558
CAS-Nummer: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
UN: 2376
ADR: 3,II