5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidindion ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
L03388.22
L03388.36
L03388.22EA
25.2
EUR
L03388.22
L03388.36
5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidindion ≥97%
5,5-Dimethylhydantoin
Purity: 97%
CAS No.: 77-71-4
Molecular Formula: C5H8N2O2
Formula Weight: 128.13
Flash Point: 193°(379°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2827
MDL No.: MFCD00005266
Formel:
C₅H₈N₂O₂ Molecular Weight: 128,13 g/mol Schmelzpunkt: 174…178 °C Flammpunkt: 193 °C (379 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005266 CAS-Nummer: 77-71-4 EINECS: 201-051-3 |