2-Mercapto-2-thiazolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
L04924.22
L04924.36
L04924.22EA
37.4
EUR
L04924.22
L04924.36
2-Mercapto-2-thiazolin ≥98%
2-Mercapto-2-thiazolin
Purity: 98+%
CAS No.: 96-53-7
Molecular Formula: C3H5NS2
Formula Weight: 119.21
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 106332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00126013
Formel:
C₃H₅NS₂ Molecular Weight: 119.21 g/mol Schmelzpunkt: 103…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126013 CAS-Nummer: 96-53-7 EINECS: 202-512-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |