N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L04972.06
L04972.14
L04972.06EA
51.3
EUR
L04972.06
L04972.14
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin 98%
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin
Purity: 98%
CAS No.: 4062-60-6
Molecular Formula: C10H24N2
Formula Weight: 172.32
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 132°/100mm
Beilstein Reference: 1738432
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00014996
Formel:
C₁₀H₂₄N₂ Siedepunkt: 132 °C (100 mmHg) Dichte: 0,801 Flammpunkt: 62 °C (143 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014996 CAS-Nummer: 4062-60-6 EINECS: 223-769-6 ADR: 8,II |