3-Aminocrotononitril Gemisch aus EZ-Isomeren 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L05316.22
L05316.36
L05316.22EA
42
EUR
L05316.22
L05316.36
3-Aminocrotononitril Gemisch aus EZ-Isomeren 96%
3-Aminocrotononitril
Purity: 96%
CAS No.: 1118-61-2
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: ca 70-75°
Boiling Point: 120°/4mm
Beilstein Reference: 1719815
MDL No.: MFCD00008071
Formel:
C₄H₆N₂ Siedepunkt: 120 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 70…75 °C Flammpunkt: 154 °C (309 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008071 CAS-Nummer: 1118-61-2 EINECS: 214-266-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |