3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L07250.03 L07250.06
L07250.03EA 49.8 EUR
L07250.03 L07250.06
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazol ≥98%
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 13788-84-6 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 3330
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Schmelzpunkt: 140…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051752
CAS-Nummer: 13788-84-6