1,2-Epoxydecan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L07289.06
L07289.14
L07289.06EA
27.4
EUR
L07289.06
L07289.14
1,2-Epoxydecan ≥97%
1,2-Epoxydecane
Purity: 97%
CAS No.: 2404-44-6
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 92-93°/14mm
Beilstein Reference: 104132
MDL No.: MFCD00005158
Formel:
C₁₀H₂₀O Siedepunkt: 92…93 °C (14 mmHg) Dichte: 0,840 Flammpunkt: 78 °C (172 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005158 CAS-Nummer: 2404-44-6 EINECS: 219-295-4 |