1,2-Epoxyoctadecan tech. 85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L07622.14 L07622.22
L07622.14EA 39.5 EUR
L07622.14 L07622.22
1,2-Epoxyoctadecan tech. 85%, technische Qualität
1,2-Epoxyoctadecane
Purity: 85% CAS No.: 7390-81-0 Molecular Formula: C18H36O Formula Weight: 268.49 Flash Point: 176°(348°F) Melting Point: 30-35° Boiling Point: 146-148°/1mm Beilstein Reference: 115434 MDL No.: MFCD00005152
Formel: C₁₈H₃₆O
Siedepunkt: 146…148 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…35 °C
Flammpunkt: 176 °C (348 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005152
CAS-Nummer: 7390-81-0
EINECS: 230-977-0