Benzylthioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09400.14 L09400.06 L09400.22
L09400.14EA 91.2 EUR
L09400.14 L09400.06 L09400.22
Benzylthioharnstoff ≥98%
Benzylthioharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 621-83-0 Molecular Formula: C8H10N2S Formula Weight: 166.25 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 972372 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041370
Formel: C₈H₁₀N₂S
Schmelzpunkt: 162…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041370
CAS-Nummer: 621-83-0
EINECS: 210-709-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III