Cyclohexen-1-carbonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Cyclohexene-1-carbonitrile, Cyclohex-1-enecarbonitrile
L10284.09 L10284.04
L10284.09EA 178 EUR
L10284.09 L10284.04
Cyclohexen-1-carbonitril ≥98%
Cyclohexen-1-carbonitril
Purity: 98% CAS No.: 1855-63-6 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 85-88°/17mm Beilstein Reference: 385837 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00013772
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 85…88 °C (17 mmHg)
Dichte: 0,947
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013772
CAS-Nummer: 1855-63-6
EINECS: 217-454-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III