(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
L11133.18 L11133.30
L11133.18EA 23.3 EUR
L11133.18 L11133.30
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat ≥97% stabilisiert
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 106-91-2 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.16 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4500 Melting Point: -82° Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 2506 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005137
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142,15 g/mol
Siedepunkt: 189 °C
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 1,078
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005137
CAS-Nummer: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III