N,N-Dimethylglycinmethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L11897.06 L11897.14
L11897.06EA 37.5 EUR
L11897.06 L11897.14
N,N-Dimethylglycinmethylester ≥98%
N,N-Dimethylglycinmethylester
Purity: 98% CAS No.: 7148-06-3 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4120 Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 1744788 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00059303
Formel: C₅H₁₁NO₂
Siedepunkt: 134…135 °C
Dichte: 0,950
Flammpunkt: 38 °C (100 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00059303
CAS-Nummer: 7148-06-3
UN: 3272
ADR: 3,III