Phthalamidsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carbamoylbenzoic acid
L12432.06 L12432.14
L12432.06EA 52.5 EUR
L12432.06 L12432.14
Phthalamidsäure ≥99%
Phthalamidsäure
Purity: 99% CAS No.: 88-97-1 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Melting Point: 140-143° Beilstein Reference: 1868205
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165,15 g/mol
Schmelzpunkt: 140…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025476
CAS-Nummer: 88-97-1
EINECS: 201-871-1