1,4-Butandioldiglycidylether 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Araldite RD-2
L12632.09 L12632.18
L12632.09EA 59.8 EUR
L12632.09 L12632.18
1,4-Butandioldiglycidylether 96%
1,4-Butandioldiglycidylether
Purity: 96% CAS No.: 2425-79-8 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 157-158°/11mm Beilstein Reference: 115238 MDL No.: MFCD00005146
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molecular Weight: 202.25 g/mol
Siedepunkt: 157…158 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.049
Flammpunkt: 140 °C (284 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005146
CAS-Nummer: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7