Ethylenglycolmonoisopropylether ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Isopropoxyethanol
L13241.AE L13241.AU L13241.0F
L13241.AEEA 26.3 EUR
L13241.AE L13241.AU L13241.0F
Ethylenglycolmonoisopropylether ≥99%
Ethylenglycolmonoisopropylether
Purity: 99% CAS No.: 109-59-1 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4100 Melting Point: -60° Boiling Point: 143° Beilstein Reference: 1732184 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00002866
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 143 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0.903
Flammpunkt: 45 °C (113 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002866
CAS-Nummer: 109-59-1
EINECS: 203-685-6
UN: 3271
ADR: 3 III