(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
L13265.03 L13265.06 L13265.14
L13265.03EA 34.3 EUR
L13265.03 L13265.06 L13265.14
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol ≥98%
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Purity: 98+% CAS No.: 20989-17-7 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 3196190
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064404
CAS-Nummer: 20989-17-7