Tributylphosphit ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tri-n-butylphosphite
L14307.AE L14307.AP
L14307.AEEA 47 EUR
L14307.AE L14307.AP
Tributylphosphit ≥94%
Tributylphosphit
Purity: 94% CAS No.: 102-85-2 Molecular Formula: C12H27O3P Formula Weight: 250.32 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: -80° Boiling Point: 125-128°/10mm Beilstein Reference: 1703866 MDL No.: MFCD00009437
Formel: C₁₂H₂₇O₃P
Molecular Weight: 250.32 g/mol
Siedepunkt: 125…128 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.915
Flammpunkt: 82 °C (179 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009437
CAS-Nummer: 102-85-2
EINECS: 203-061-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable