Methyl-5-methylnicotinat ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-methylnicotinate
L16371.03 L16371.06
L16371.03EA 46.6 EUR
L16371.03 L16371.06
Methyl-5-methylnicotinat ≥94%
Methyl-5-methylnicotinat
Purity: 94% CAS No.: 29681-45-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 90°/3mm MDL No.: MFCD01075739
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075739
CAS-Nummer: 29681-45-6