(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin 99%, ee 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
L19498.03
L19498.06
L19498.03EA
132
EUR
L19498.03
L19498.06
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin 99%, ee 99%
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidin
Purity: 99%
CAS No.: 100243-39-8
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point:
Formel:
C₄H₉NO Molecular Weight: 87,12 g/mol Siedepunkt: 108…110 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 15 °C Dichte: 1,048 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192426 CAS-Nummer: 100243-39-8 |