(R)-(+)-Hydroxypyrrolidin 99%, ee 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
L19499.03
L19499.06
L19499.03EA
54.4
EUR
L19499.03
L19499.06
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidin 99%, ee 99%
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidin
Purity: 99%
CAS No.: 2799-21-5
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point:
Formel:
C₄H₉NO Molecular Weight: 87.12 g/mol Siedepunkt: 108…110 °C (8 mmHg) Dichte: 1.048 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145220 CAS-Nummer: 2799-21-5 |