(R)-(-)-2-Chlormandelsäure ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
L19586.03 L19586.06 L19586.14
L19586.03EA 24.8 EUR
L19586.03 L19586.06 L19586.14
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
Purity: 99+% CAS No.: 52950-18-2 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 119-121° Beilstein Reference: 2693370
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186.59 g/mol
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Dichte: 1.48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798429
CAS-Nummer: 52950-18-2
EINECS: 444-040-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable