Methyl-2-amino-5-bromnicotinat
Lieferant: BIONET RESEARCH
12W-0701.500
12W-0701.1
12W-0701.5
BIOT12W-0701.500EA
0
EUR
BIOT12W-0701.500
BIOT12W-0701.1
BIOT12W-0701.5
Methyl-2-amino-5-bromnicotinat
Methyl-2-amino-5-bromnicotinat
Formel:
C₇H₇BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD04117787 CAS-Nummer: 50735-34-7 |