5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
12X-0947.10
12X-0947.1
12X-0947.5
12X-0947.500
BIOT12X-0947.10EA
0
EUR
BIOT12X-0947.10
BIOT12X-0947.1
BIOT12X-0947.5
BIOT12X-0947.500
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₃BrN₂O₃ Molecular Weight: 218,99 g/mol |
MDL:
MFCD00023473 CAS-Nummer: 15862-34-7 EINECS: 239-989-0 |