(1-Ethoxyethyliden)malononitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-(1-Ethoxyethylidene)malononitrile, 2-(1-Ethoxy-ethylidene)-malononitrile
2K-004.500
2K-004.1
2K-004.5
2K-004.10
BIOT2K-004.500EA
0
EUR
BIOT2K-004.500
BIOT2K-004.1
BIOT2K-004.5
BIOT2K-004.10
(1-Ethoxyethyliden)malononitril
(1-Ethoxyethyliden)malononitril
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol |
MDL:
MFCD00001852 CAS-Nummer: 5417-82-3 EINECS: 226-521-5 |