2,5-Dichlorisonicotinsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
3W-0027.500
3W-0027.1
BIOT3W-0027.500EA
0
EUR
BIOT3W-0027.500
BIOT3W-0027.1
2,5-Dichlorisonicotinsäure
2,5-Dichlorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD00466640 CAS-Nummer: 88912-26-9 |