Methyl-5,6-dichlornicotinat
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
Methyl 5,6-dichloronicotinate
3W-0272.500
3W-0272.1
3W-0272.5
3W-0272.10
BIOT3W-0272.500EA
0
EUR
BIOT3W-0272.500
BIOT3W-0272.1
BIOT3W-0272.5
BIOT3W-0272.10
Methyl-5,6-dichlornicotinat
Methyl-5,6-dichlornicotinat
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD00125367 CAS-Nummer: 56055-54-0 |