Methyl-4,6-dichlornicotinat
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme: Methyl 4,6-dichloronicotinate
5X-0801.1 5X-0801.5 5X-0801.500
BIOT5X-0801.1EA 0 EUR
BIOT5X-0801.1 BIOT5X-0801.5 BIOT5X-0801.500
Methyl-4,6-dichlornicotinat
Methyl-4,6-dichlornicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
MDL: MFCD04125732
CAS-Nummer: 65973-52-6