(4-Methoxybenzyl)malononitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
6K-004.500
6K-004.1
6K-004.5
6K-004.10
BIOT6K-004.500EA
0
EUR
BIOT6K-004.500
BIOT6K-004.1
BIOT6K-004.5
BIOT6K-004.10
(4-Methoxybenzyl)malononitril
(4-Methoxybenzyl)malononitril
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O |
MDL:
MFCD00231623 CAS-Nummer: 5553-92-4 |