2-Pyridincarbaldehydoxim
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, 2-Pyridinealdoxime
DP01482.250
DP01482.1
CHMPDP01482.250EA
0
EUR
CHMPDP01482.250
MAYBDP01482.1
2-Pyridincarbaldehydoxim
2-Pyridincarbaldehydoxim
Formel:
C₆H₆N₂O Molecular Weight: 122,13 g/mol |
MDL:
MFCD00006354 CAS-Nummer: 873-69-8 EINECS: 212-849-6 |