Methyl-5-methylnicotinat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 5-methylnicotinate
KM10012.250
KM10012.1
CHMPKM10012.250EA
0
EUR
CHMPKM10012.250
MAYBKM10012.1
Methyl-5-methylnicotinat
Methyl-5-methylnicotinat
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol |
MDL:
MFCD01075739 CAS-Nummer: 29681-45-6 |