Cysteaminiumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
SB00733.10 SB00733.50
MAYBSB00733.10EA 0 EUR
MAYBSB00733.10 MAYBSB00733.50
Cysteaminiumchlorid
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
MDL: MFCD00012904
CAS-Nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1