5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
SPB06123.1 SPB06123EA
MAYBSPB06123.1EA 0 EUR
MAYBSPB06123.1 MAYBSPB06123EA
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel: C₅H₃BrN₂O₃
MDL: MFCD00023473
CAS-Nummer: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0