5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-3-nitropyridin-2-ol
SPB06124.1
SPB06124.10
MAYBSPB06124.1EA
0
EUR
MAYBSPB06124.1
MAYBSPB06124.10
5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin
5-Chlor-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₃ClN₂O₃ Molecular Weight: 174,54 g/mol |
MDL:
MFCD00114884 CAS-Nummer: 21427-61-2 |