1,3-Benzoldisulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Benzol-1,3-disulfonylchlorid, 1,3-Benzoldisulfonsäurechlorid, Benzol-1,3-disulfonsäurechlorid
TL00307.1 TL00307.10 TL00307.50
MAYBTL00307.1EA 0 EUR
MAYBTL00307.1 MAYBTL00307.10 MAYBTL00307.50
1,3-Benzoldisulfonylchlorid
1,3-Benzoldisulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₄S₂
Molecular Weight: 275,13 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 63 °C
MDL: MFCD00041879
CAS-Nummer: 585-47-7
EINECS: 209-556-0
UN: 3261
ADR: 8,II