2-Chlor-5-methoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5204-1G BB-5204-250M
COBBBB-5204-1GEA 1100 EUR
COBBBB-5204-1G COBBBB-5204-250M
2-Chlor-5-methoxy-3-pyridinboronsäure
2-Chloro-5-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₃
MDL: MFCD10699632
CAS-Nummer: 1072946-26-9