4-Chlorpicolinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
CA-4035-5G
CA-4035-25G
CA-4035-1G
CA-4035-100G
COBBCA-4035-5GEA
25.9
EUR
COBBCA-4035-5G
COBBCA-4035-25G
COBBCA-4035-1G
COBBCA-4035-100G
4-Chlorpicolinsäure
4-Chlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol |
MDL:
MFCD00191400 CAS-Nummer: 5470-22-4 |